1,2-Diclorobenzene, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
C₆H₄Cl₂ Punto di ebollizione: 180,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –17 °C Densità: 1,309 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS Number: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03081 |
Solubility | 0.13 g/l (20 °C) |
Melting Point | -17 °C |
Molar Mass | 147 g/mol |
Boiling Point | 180 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Explosion Limit | 2.2 - 12 %(V) |
Density | 1.31 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 640 °C |
Evaporation number | 57 |