1,2-Diclorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Diclorobenzolo
Purity: 99%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formula:
C₆H₄Cl₂ Peso molecolare: 147 g/mol Punto di ebollizione: 180 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,306 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS Number: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3056 |