Stampa…
1,2-Diclorobenzene ≥98% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Diclorobenzolo
19385.K2 19385.M1
19385.K2EA 109 EUR
19385.K2 19385.M1
1,2-Diclorobenzene ≥98% per HPLC
1,2-Diclorobenzene
Purity: 98% min CAS No.: 95-50-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.306 Refractive Index: 1.5510 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 606078 Merck Reference: 14,3056 UN No.: 1591 MDL No.: MFCD00000535
Formula: C₆H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 180 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,306
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3056