Stampa…
1,2-Diclorobenzene 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Diclorobenzolo
222055000 222050025
ACRO222055000EA 79.4 EUR
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Diclorobenzene 99+% per spettroscopia
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Peso molecolare: 147 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1.3 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g