Stampa…
1,2-Diclorobenzene 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Diclorobenzolo
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 46.6 EUR
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Diclorobenzene 99%, puro
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Peso molecolare: 147 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)