Stampa…
1,2,4-Triclorobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 63.5 EUR
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Triclorobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triclorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₃
Punto di ebollizione: 214,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000547
CAS Number: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Visualizza i codici
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials