1,2,4-Triclorobenzene ≥99% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99% min
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.454
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Formula:
C₆H₃Cl₃ Punto di ebollizione: 213 °C Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,454 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000547 CAS Number: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9631 |