Stampa…
1,2,4-Triclorobenzene 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
157900010 157900025 157900100
ACRO157900010EA 57.9 EUR
ACRO157900010 ACRO157900025 ACRO157900100
1,2,4-Triclorobenzene 99%, puro
1,2,4-Triclorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₃
Punto di ebollizione: 214 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,45 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000547
CAS Number: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test