Stampa…
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14318.09 A14318.18 A14318.30
A14318.09EA 25.5 EUR
A14318.09 A14318.18 A14318.30
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene ≥98%
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 95-94-3 Molecular Formula: C6H2Cl4 Formula Weight: 215.89 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1618315 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000549
Formula: C₆H₂Cl₄
Peso molecolare: 215,89 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 138…142 °C
Densità: 1,86
Flash Pt: 155 °C (311 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000549
CAS Number: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
UN: 3077
ADR: 9,III