Stampa…
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
157780050 157782500
ACRO157780050EA 16.8 EUR
ACRO157780050 ACRO157782500
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 98%
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₄
Peso molecolare: 215,89 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000549
CAS Number: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Light pink to grey Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥97.5 %