Stampa…
Phenyl benzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162060050 162061000 162065000
162060050.EA 29.6 EUR
162060050. 162061000. 162065000.
Phenyl benzoate 99%
Phenyl benzoate
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,041 g/cm³ (131 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003072
CAS Number: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Merck Index: 12,07429
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g