Stampa…
Pyromellitic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 32.2 EUR
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Pyromellitic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Formula: C₁₀H₆O₈
Punto di ebollizione: 516 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 272 °C
Densità: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002471
CAS Number: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Visualizza i codici
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)