Stampa…
Pyromellitic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
B23099.22 B23099.36
B23099.22EA 33.8 EUR
B23099.22 B23099.36
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Purity: 96% CAS No.: 89-05-4 Molecular Formula: C10H6O8 Formula Weight: 254.15 Melting Point: 281-285° Merck Reference: 14,8004 MDL No.: MFCD00002471
Formula: C₁₀H₆O₈
Peso molecolare: 254,15 g/mol
Punto di ebollizione: 516 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 281…285 °C
Densità: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002471
CAS Number: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 14,8004