Stampa…
Pyromellitic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 26.6 EUR
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Formula: C₁₀H₆O₈
Peso molecolare: 254,15 g/mol
Punto di ebollizione: 516 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 281…284,5 °C
Densità: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002471
CAS Number: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %