Trimesic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 554-95-0
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Flash Point: 328°(622°F)
Melting Point: 374-376°
Beilstein Reference: 2053080
MDL No.: MFCD00002517
Formula:
C₉H₆O₆ Punto di fusione: 374…376 °C Flash Pt: 328 °C (622 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002517 CAS Number: 554-95-0 EINECS: 209-077-7 |