Stampa…
Trimellitic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
L07359.14 L07359.22
L07359.14EA 39.9 EUR
L07359.14 L07359.22
Trimellitic acid ≥98%
Trimellitic acid
Purity: 98% CAS No.: 528-44-9 Molecular Formula: C9H6O6 Formula Weight: 210.14 Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 2214815 Merck Reference: 14,9702 MDL No.: MFCD00002470
Formula: C₉H₆O₆
Peso molecolare: 210,14 g/mol
Punto di ebollizione: 107…113 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 231 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002470
CAS Number: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 14,9702