Trimellitic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆O₆ Punto di ebollizione: 107 - 113 °C (0,1 -rr) Punto di fusione: 231 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002470 CAS Number: 528-44-9 EINECS: 208-432-3 Merck Index: 12,09832 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |