Stampa…
Thiosalicylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13401.0B A13401.18 A13401.30
A13401.0BEA 497 EUR
A13401.0B A13401.18 A13401.30
Thiosalicylic acid ≥98%
Thiosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 147-93-3 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Odour: Stench Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 508507 Merck Reference: 14,9360 MDL No.: MFCD00004836
Formula: C₇H₆O₂S
Punto di ebollizione: 230 °C (0,02 mmHg)
Punto di fusione: 165…168 °C
Densità: 1,49
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004836
CAS Number: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 14,9360