Stampa…
Thiosalicylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138891000 138895000
ACRO138891000EA 77.8 EUR
ACRO138891000 ACRO138895000
Thiosalicylic acid 98%
Thiosalicylic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Punto di ebollizione: 230 °C (0,02 mmHg)
Punto di fusione: 164…169 °C
Densità: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004836
CAS Number: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %