4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Punto di fusione: 160…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002539 CAS Number: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |