Stampa…
4-Phenoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 17.5 EUR
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
4-Phenoxybenzoic acid 98%
4-Phenoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002539
CAS Number: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %