Stampa…
Acido gallico, anidro ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 3,4,5-triidrossibenzoico
B24887.0B B24887.30
B24887.0BEA 330 EUR
B24887.0B B24887.30
Acido gallico, anidro ≥98%
Acido gallico
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Formula: C₇H₆O₅
Peso molecolare: 170,12 g/mol
Punto di ebollizione: 501 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 251 °C (dec.)
Densità: 1,694
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002510
CAS Number: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345
Visualizza i codici
Appearance (Color) White to cream or pale yellow
Form Powder
Assay (aqueous acid-base titration) ≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC) ≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR) Conforms