Acido gallico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₅ Punto di ebollizione: 501 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 253 °C (dec.) Densità: 1,694 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002510 CAS Number: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 13,04366 |
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |