3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
alpha-Resorcylic acid
A11664.22
A11664.36
A11664.22EA
30.4
EUR
A11664.22
A11664.36
3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 99-10-5
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 2207864
Formula:
C₇H₆O₄ Peso molecolare: 154,12 g/mol Punto di fusione: ∼237 °C (dec.) Flash Pt: >200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002512 CAS Number: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |