3,5-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di fusione: 235…240 °C Flash Pt: >200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002512 CAS Number: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |
Appearance | White to beige to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 235 to 242 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |