Stampa…
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 52.5 EUR
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Punto di fusione: 198…202 °C
Densità: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002509
CAS Number: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %