Stampa…
2,5-Dihydroxybenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 86.6 EUR
8.41745.0050 8.41745.0250
2,5-Dihydroxybenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154.12 g/mol
Punto di ebollizione: 339
Punto di fusione: 202…206 °C
Densità: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002460
CAS Number: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Visualizza i codici
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol