Stampa…
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11459.14 A11459.22
A11459.14EA 52.1 EUR
A11459.14 A11459.22
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 490-79-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 2209119 Merck Reference: 14,4398 MDL No.: MFCD00002460
Formula: C₇H₆O₄
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼206 °C (dec.)
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002460
CAS Number: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,4398