Stampa…
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: beta-Resorcylic acid
A13545.0E A13545.22 A13545.36
A13545.0EEA 270 EUR
A13545.0E A13545.22 A13545.36
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 89-86-1 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 226° dec. Beilstein Reference: 1946213 Merck Reference: 14,8157 MDL No.: MFCD00002451
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼226 °C (dec.)
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002451
CAS Number: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 14,8157