Stampa…
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 28.5 EUR
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…215 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002451
CAS Number: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Visualizza i codici
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %