Stampa…
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrocatechuic acid
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 75.7 EUR
A10144.09 A10144.18 A10144.30
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204…208 °C
Densità: 1,542
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002446
CAS Number: 303-38-8
EINECS: 206-139-5