Stampa…
2,3-Dihydroxybenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrocatechuic acid
155170050 155170250
ACRO155170050EA 48.7 EUR
ACRO155170050 ACRO155170250
2,3-Dihydroxybenzoic acid 99%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002446
CAS Number: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Visualizza i codici
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %