Stampa…
Acido 4-idrossibenzoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9015 8.21814.9025 8.21814.9050
8.21814.0005EA 31.8 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9015 8.21814.9025 8.21814.9050
Acido 4-idrossibenzoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido 4-idrossibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…211 °C
Densità: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002547
CAS Number: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Visualizza i codici
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C