Acido 4-idrossibenzoico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 99-96-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 213-218°
Beilstein Reference: 970950
Merck Reference: 14,4812
MDL No.: MFCD00002547
Formula:
C₇H₆O₃ Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 213…218 °C Densità: 1,398 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 199 °C (390 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002547 CAS Number: 99-96-7 EINECS: 202-804-9 Merck Index: 14,4812 |