Stampa…
Acido 4-idrossibenzoico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 71.8 EUR
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
Acido 4-idrossibenzoico 99+%
Acido 4-idrossibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 214…217 °C
Densità: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002547
CAS Number: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %