Stampa…
Acido 3-idrossibenzoico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22 A13628.36
A13628.22EA 37.9 EUR
A13628.22 A13628.36
Acido 3-idrossibenzoico ≥99%
Acido 3-idrossibenzoico
Purity: 99% CAS No.: 99-06-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 508160 MDL No.: MFCD00002506
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138.12 g/mol
Punto di ebollizione: 346
Punto di fusione: 201…203 °C
Densità: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C (428 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002506
CAS Number: 99-06-9
EINECS: 202-726-5