Acido 3-idrossibenzoico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
120981000
120985000
120980025
ACRO120981000EA
37.5
EUR
ACRO120981000
ACRO120985000
ACRO120980025
Acido 3-idrossibenzoico 99%
Acido 3-idrossibenzoico
Formula:
C₇H₆O₃ Punto di ebollizione: 346 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 201…204 °C Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002506 CAS Number: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 201 to 205 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |