Acido salicilico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido 2-idrossibenzoico, Acido o-idrossibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formula:
(HO)C₆H₄CO₂H Punto di ebollizione: 211 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 158…160 °C Densità: 1,443 Flash Pt: 157 °C (315 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS Number: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,8332 |