Acido salicilico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido 2-idrossibenzoico, Acido o-idrossibenzoico
147700010
147700025
ACRO147700010EA
64
EUR
ACRO147700010
ACRO147700025
Acido salicilico 99+%
Acido salicilico
Formula:
(HO)C₆H₄CO₂H Peso molecolare: 138,12 g/mol Punto di ebollizione: 211 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 158…161 °C Densità: 1,443 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS Number: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 161 °C |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |