Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 20.8 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di ebollizione: 225…227 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002501
CAS Number: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %