2,4,6-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 570-02-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1972294
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Punto di fusione: ∼158 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016497 CAS Number: 570-02-5 EINECS: 209-325-4 |