2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 573-11-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Odour: Odourless
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 2696073
MDL No.: MFCD00002433
Formula:
C₁₀H₁₂O₅ Punto di ebollizione: 110…115 °C (0,04 mmHg) Punto di fusione: 99…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002433 CAS Number: 573-11-5 EINECS: 209-350-0 |