Stampa…
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
183470250 183471000
ACRO183470250EA 68.7 EUR
ACRO183470250 ACRO183471000
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di ebollizione: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002433
CAS Number: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %