Syringic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 530-57-4
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 206-208°
Boiling Point: 192-193°/14mm
MDL No.: MFCD00002552
Formula:
C₉H₁₀O₅ Punto di ebollizione: 192…193 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 206…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002552 CAS Number: 530-57-4 EINECS: 208-486-8 |