Stampa…
Syringic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 72.9 EUR
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Syringic acid 97%
Syringic acid
Formula: C₉H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 206…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002552
CAS Number: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C