Stampa…
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 125 EUR
A14374.22 A14374.14 A14374.36
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1132-21-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 511834 MDL No.: MFCD00002502
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…186 °C
Densità: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002502
CAS Number: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8