Stampa…
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
115460250 115461000 AC11546.1 115460050
ACRO115460250EA 50.2 EUR
ACRO115460250 ACRO115461000 MAYBAC11546.1 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…185 °C
Densità: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002502
CAS Number: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Visualizza i codici
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %