Stampa…
Cuscinetti per agitatore KPG con filettatura
Fornitore: DWK Life Sciences
247500803 247500906
SCOT247500803EA 109 EUR
SCOT247500803 SCOT247500906
Cuscinetti per agitatore KPG con filettatura
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • With standard ground joint and GL screw thread tube
  • Ground and polished surface