Stampa…
3,4-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Veratric acid
A10167.0B A10167.18 A10167.30
A10167.0BEA 353 EUR
A10167.0B A10167.18 A10167.30
3,4-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99+% CAS No.: 93-07-2 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 518285 Merck Reference: 14,9953 MDL No.: MFCD00002500
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 179…183 °C
Densità: 1,436 g/cm³ (–100 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002500
CAS Number: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 14,9953