3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
115451000
115450250
115455000
ACRO115451000EA
51.8
EUR
ACRO115451000
ACRO115450250
ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 303 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 179…182 °C Densità: 1,436 g/cm³ (-100 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002500 CAS Number: 93-07-2 EINECS: 202-215-7 Merck Index: 12,10086 |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 184 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |